DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51201-1G OR51201-5G
APOSOR51201-1GEA 500 SEK
APOSOR51201-1G APOSOR51201-5G
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride 97%
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride
Formel: C₃H₁₀ClN₃O₂
MW: 155,58 g/mol
Smältpunkt: 183 °C
MDL Number: MFCD08704793
CAS nummer: 55819-71-1