4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 310 SEK
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₃
Kokpunkt: 356,6/760 mm °C
Smältpunkt: 63…65 °C
Densitet: 1,04
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05863922
CAS nummer: 171364-81-1