2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56991-250MG PC56991-1G PC56991-5G
APOSPC56991-250MGEA 1475 SEK
APOSPC56991-250MG APOSPC56991-1G APOSPC56991-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrClF₄
CAS nummer: 2166961-38-0