4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53386-250MG PC53386-1G PC53386-5G
APOSPC53386-250MGEA 1825 SEK
APOSPC53386-250MG APOSPC53386-1G APOSPC53386-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Formel: C₇H₃BrFIO₂
MDL Number: MFCD30297369
CAS nummer: 1870155-80-8