4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13450-250MG OR13450-1G OR13450-5G
APOSOR13450-250MGEA 1025 SEK
APOSOR13450-250MG APOSOR13450-1G APOSOR13450-5G
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
Smältpunkt: 222 - 224 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02664472
CAS nummer: 50536-49-7