2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: beta-Resorcylic acid
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 855 SEK
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Smältpunkt: 208 - 218 °C
MDL Number: MFCD00002451
CAS nummer: 89-86-1