(1-Propynyl)tributyltin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Tributyl(1-propynyl)tin
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 1025 SEK
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Formel: C₁₅H₃₀Sn
Kokpunkt: 277 °C
Densitet: 1,082
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01863650
CAS nummer: 64099-82-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III