4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 1050 SEK
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₇N₃OS
MW: 169,2 g/mol
Smältpunkt: 180…190 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08669438
CAS nummer: 770-31-0