1-Chloroisoquinoline tech
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 260 SEK
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chloroisoquinoline tech
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163.61 g/mol
Kokpunkt: 274…275/768 mm °C
Smältpunkt: 31…36 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00024134
CAS nummer: 19493-44-8