2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 32500 SEK
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Formel: C₁₆H₁₂S₃
MW: 300,46 g/mol
Smältpunkt: 42…43 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02065045
CAS nummer: 2974-09-6