(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 2150 SEK
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kokpunkt: 281 °C
Densitet: 1,241
MDL Number: MFCD00468104
CAS nummer: 487-19-4