4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) (free radical) tech
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR019107-5G OR019107-25G OR019107-100G
APOSOR019107-5GEA 275 SEK
APOSOR019107-5G APOSOR019107-25G APOSOR019107-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) (free radical) tech
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Formel: C₉H₁₉N₂O
MW: 171,26 g/mol
Kokpunkt: 98/3,75 mm °C
Smältpunkt: 33 - 39 °C
Densitet: 0,896
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006479
CAS nummer: 14691-88-4