2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 2725 SEK
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₂
Smältpunkt: 110…120 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16610704
CAS nummer: 2377605-91-7