Gibberellinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
8.14464.0001EA 587 SEK
8.14464.0001 8.14464.0005 8.14464.8500
Gibberellinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Gibberellinsyra
Formel: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,38 g/mol
Smältpunkt: 234 °C
Densitet: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079329
CAS nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 233 - 235 °C
Molar Mass 346.37 g/mol
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)