Termostapel enligt Moll
Leverantör: PHYWE
08479.00 08479.01 08479.02
765-1228EA 0 SEK
765-1228 765-1229 765-1230
Termostapel enligt Moll
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Heat/Thermodynamics Learning Activities
Används för att påvisa termisk strålning, synligt ljus och ultraviolett ljus. Känsligheten är våglängdsberoende i området 150 nm-15 µm. Utspänningen är nära proportionell mot den infallande strålningsenergin. Lämplig för mätning av små temperaturdifferenser. Snabb stabilisering, 2-3 s. Består av 16 seriekopplade termoelement placerade i en konisk reflektor. Elementen skyddas av en högblank metallcylinder, som framtill är försedd med ett avtagbart skyddsglas. Lämplig att använda med t ex mikrovoltförstärkare 765-1293 i tillsammans med demonstrationsinstrument 765-1247 eller för uppkoppling mot Phywes stora analoga eller digitala demonstrationsmultimetrar. Levereras med skyddsrör och spalt.
  • Termostapel enligt Moll
Skyddsrör till termostapel
Minskar termostapelns mätvinkel. Förhindrar därigenom icke önskvärd sidostrålning att påverka mätresultaten. Svartlackerat rör av mässing. Påsticksfattning passande termostapelns skyddscylinder.
Längd: 150 mm
Diam, inre: 35 mm
Spalt till termostapel. Används vid mätning av emissionsspektra. Vit metallskärm med spalt. Påsticksfattning passande termostapelns skyddscylinder. Spaltbredd: 2 mm; Skärm: 150×50 mm