Slangnippel, avjoniseringspatron
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
D8901 D8902 D8905 D8904 D8822 D50220 D8903 D8908 D8911 D8921 D8922
171-0224EA 1900 SEK
171-0224 171-0223 171-0222 171-0225 BARND8822 BARND50220 BARND8903 BARND8908 BARND8911 BARND8921 BARND8922
Slangnippel, avjoniseringspatron
Filter Filterpatroner
Patronen är utformad för tillämpningar utan tryck och innehåller 1 cm slangkoppling med nippel i varje ände. Patronen av 100% ren polypropylen sköljer snabbt till hög kvalitet. En färgindikator visar när hartspatronen är slut.
  • Samma hartser av högsta kvalitet används i B-Pure-patroner
  • Innehåller färgämnen som ändrar färg när hartsen är slut.
  • Idealisk för tillämpningar med mindre volymer; alternativ till lägre kostnad