Pipettvättare/sköljare, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
5245-0040 5245-0050
NALG5245-0040EA 5100 SEK
NALG5245-0040 612-1829
Pipettvättare/sköljare, Nalgene®
Pipetter Pipettsköljningskärl
För tvättning och sköljning av pipetter. Sätt in en fylld pipettkorg. Sätt fast det på vattenkranen vid diskbänken och spola vatten för upprepade automatiska fyllnings- och tömningscykler. Cyklerna fortsätter tills vattnet stängs av.
  • Tillverkad av hållbar HDPE i ett läckagefritt stycke utan skarvar
  • Stor rördiameter ger snabbare cykler och gör att vattnet kan rinna av helt
  • Vatteninloppet är utformat för att förhindra tillbakaflöde av förorenat vatten in i vattenledningen, även vid tryckfall
  • Långsammare cykler uppnås utan tillbehör genom sänkning av vattenflödeshastigheten
  • Fungerar bra vid lågt vattentryck
Beställningsinformation: Korg säljs separat.