Spektrallampor 220 V - Pico 9
Leverantör: OSRAM
4050300210353 4050300212258 4050300212210 4050300212234 4050300210377
765-1126EA 14150 SEK
765-1126 765-1130 765-1128 765-1129 765-1127
Spektrallampor 220 V - Pico 9
Belysning Spektrallampor
För framställning av monokromatiskt ljus tillsammans med lämpliga filter eller för försök med linjespektra. Spektrallamporna får endast anslutas till 220V AC via drossel.
Arbetsström: 1A
Brinnläge: lodrätt stående
Sockel: Pico 9