Motormodeller
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA
49206 49205 49204 49203 49202 49201
765-0176EA 0 SEK
765-0176 765-0175 765-0174 765-0173 765-0172 765-0171
Motormodeller
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Mechanics Learning Activities
Avsedda att användas på OH-projektor för demonstration av funktion och princip för olika typer av motorer. Tillverkade av kraftig, transparent plast. Försedda med sugfötter.
  • Dimensioner: 250×250 mm