Byrett-titrerapparat, Schilling, tillbehör
Leverantör: Brand
23713 23715 23716 23718 23723 23724
612-3269EA 800 SEK
612-3269 BRND23715 612-3270 612-3271 BRND23723 BRND23724
Byrett-titrerapparat, Schilling, tillbehör
Byretter
AR® glass, class B.
  • Byrett med blåvit skalkontrast och gradering i brun diffusionsfärg
  • Hållare och ventilsystem i armerad polyamidplast
Till 5, 10 och 15 ml byrtter ingår 500 ml flaska, till 25 och 50 ml byretter ingår 1000 ml flaska.
Bottle requirements: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml
Certifikat: DIN EN ISO 385.