(±)-2-Metyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® för syntes
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Stabilization: Stabilised med BHT/Ionol 150-400 ppm
87132.290EA 1825 SEK
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Metyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® för syntes
(±)-2-Metyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kokpunkt: 79 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –136 °C
Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –12 °C (closed cup)
MDL Number: MFCD00005367
CAS nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colourless liquid
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Water Max. 0.03 %