Magnetomrörare, MIXdrive-serien
Leverantör: 2MAG
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 3350 SEK
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Magnetomrörare, MIXdrive-serien
Omrörare Magnetomrörare
Det hermetiskt förslutna höljet i rostfritt stål är vatten-, bakterie- och dammsäkert. Driftstemperatur för grundversionen upp till 50 °C, för HT-versionen upp till 95 °C vid nedsänkning i vattenbad och upp till 200 °C i värmeskåp. En M4-gänga är inbyggd i bottenplattan i rostfritt stål (endast för MIXdrive 1 XS grundversion).
  • Underhållsfri och tålig induktiv drivenhet
  • Ryckfri blandning
  • Kan sänkas ned i vatten och oljebad
  • Passar för användning i CO₂-inkubatore
IP-skyddsklass: IP 68
Extern kontrollenhet (beställs separat):
SoftStart för tillförlitlig och säker acceleration av omrörarmagneten
QuickSet för inställning av start- och maxhastighet
Den senaste arbetsstatusen sparas vid avstängning
Digital display för hastighetsinställninga
MIXcontrol 20. Speed range: 100 to 1600 min-1:
Kontrollenhet i rostfritt stål för anslutning av en MIXdrive-omrörare. Passar endast för MIXdrive 1 eller 1 HT. Effektinställning i 4 steg (25/50/75/100 %), ej lämplig för användning av MIXdrive i inkubatorer.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 to 1200 min-1:
Plastingjuten kontrollenhet för anslutning av en MIXdrive-magnetomrörare. Utan QuickSet, minnesfunktion och display.
Certifikat: IP-skyddsklass: IP 20