Vattensönderdelningsapparat
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44285010 44286010
761-0093EA 6150 SEK
761-0093 HECH44286010
Vattensönderdelningsapparat
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial kemi Electrochemistry Learning Activities
According to Hoffmann, with two city dishes, 0 to 30 ml of grading graded 1/10 ml.
Leveransinformation: Komplett med platinaelektroder och stativ.