Magnetomrörare med flera positioner, MIXdrive-serien
Leverantör: 2MAG
40215 40206 40260 40060 40006 40015
442-0787EA 29825 SEK
442-0787 442-0786 442-0788 442-0785 442-0783 442-0784
Magnetomrörare med flera positioner, MIXdrive-serien
Omrörare Magnetomrörare, flera positioner
Det hermetiskt förslutna höljet i rostfritt stål är vatten-, bakterie- och dammsäkert. Driftstemperatur för grundversionen upp till 50 °C, för HT-versionen upp till 95 °C vid nedsänkning i vattenbad och upp till 200 °C i värmeskåp.
  • Underhållsfri och tålig induktiv drivenhet
  • 100 % synkroniserad ryckfri blandning
  • Kan sänkas ned i vatten och oljebad
  • Passar för användning i CO₂-inkubatore
SoftStart för tillförlitlig och säker acceleration av omrörarmagneten
QuickSet för inställning av start- och max. hastighet
Senaste arbetsstatus sparas vid avstängning
Digital display för hastighetsinställnin
IP-skyddsklass: IP 20
MIXcontrol 20. Speed range: 100 - 1600 min-1
Stainless steel control unit for connecting one MIXdrive stirrer. Power setting in four steps.
MIXcontrol 40. Speed range: 100 - 2000 min-1
Stainless steel control unit for connecting two MIXdrive stirrers. Power setting in ten steps.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 - 1200 min-1
Control unit in plastic moulding for connecting one MIXdrive stirrer. Without QuickSet, memory function and display.
Certifikat: IP 68.
Beställningsinformation: Extern kontrollenhet (beställs separat).