Magnetomrörare för cellodlingar, bioMIXdrive-serien
Leverantör: 2MAG
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 15850 SEK
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Magnetomrörare för cellodlingar, bioMIXdrive-serien
Omrörare Magnetomrörare, flera positioner
Magnetomrörare för noggrann blandning av cellodlingar. Passar för spinnerflaskor. Det hermetiskt tillslutna höljet i rostfritt stål är vatten-, bakterie- och dammsäkert.
  • Extremt långsam med 100% ryckfri blandning
  • Kan sänkas ned i vattenbad
  • Avsedd för långvarig användning i CO₂-inkubatore
IP-skyddsklass: IP 68.
Extern kontrollenhet (beställs separat).
SoftStart för tillförlitlig och säker acceleration av omrörarmagneten
QuickSet för inställning av start- och max. hastighet
Senaste arbetsstatus sparas vid avstängning
Digital display förMore Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Modell bioMIXdrive 2 bioMIXdrive 1 bioMIXdrive 3 bioMIXdrive 4 bioMIXcontrol MS4 bioMIXcontrol bioMIXcontrol S
Antal positioner 2; 140 mm mellan varje 1 3; 140 mm mellan varje 4; 140 mm mellan varje
Environmentally Preferable
Max. volym per position, H₂O 5 - 5000 ml 5 - 5000 ml 5 - 5000 ml 5 - 5000 ml
Hastighetsområde 5 - 250 min⁻¹ 5 - 250 min⁻¹ 5 - 250 min⁻¹
Strömtillförsel 2×5 W 5 W 3×5 W 4×5 W 6 W (per anslutning) 4–40 W (10 steg) 4–40 W (10 steg)
Plattmaterial Material-21391677|Material-21391682 Material-21391682|Material-21391677 Material-21391682|Material-21391677 Material-21391677|Material-21391682
Plattans mått 130×270 mm 180×180 mm 130×410 mm 270×270 mm
W×D×H 130×270×38 mm 180×180×38 mm 130×410×38 mm 270×270×38 mm 200×155×38 mm 200×155×38 mm 215×120×50 mm
Vikt 2,9 kg 2,5 kg 4,1 kg 5,6 kg 2,0 kg 1,9 kg 1,9 kg