Advanced TC™ cellodlingsflaskor
Leverantör: Greiner Bio-One
690975_200 658970_120 658975_120 660960_50 660975_50 661975_40
392-0259EA 6050 SEK
392-0259 392-0234 392-0235 392-0236 392-0237 392-0241
Advanced TC™ cellodlingsflaskor
Kolvar Cellodlingsflaskor
Cellodlingsflaskor med standardlock eller ventilerat lock och en modifierad odlingsyta för optimering av cellegenskaper och funktioner. Den förbättrade vidhäftningen och ökade tillväxttakten förbättrar och snabbar på cellproliferationen. Dessutom underlättar Advanced TC™-ytan för enhetlig och jämn cellvidhäftning, ökar genomströmningen och minskar cellförlusten, till exempel under automatiserade tvättstadier. Fria från detekterbar DNas, RNas och mänskligt DNA. Fria från cytotoxiska ämnen.
  • Standardlock eller ventilerat lock
  • Ökad cellvidhäftning
  • Enhetlig och jämn cellvidhäftning
  • Jämn celltillväxt
  • Morfologi som liknar in vivo-förhållanden
  • Ökad genomströmning
  • Optimala odlingsförutsättningar för känsliga celler