Autoklav, LABOKLAV 25
Leverantör: SHP Steriltechnik
210025001004 210025001000
481-0399EA 0 SEK
481-0399 481-0397
Autoklav, LABOKLAV 25
Sterilisatorer Autoklaver (ångsterilisering)
Kompakt bordsautoklav med 25 L kammare, erbjuder en stor kapacitet och samma prestanda som en större autoklav. Med dörr tillverkad i resistent säkerhetsglas, LED belysning i kammaren och färgat ljus för att visualisera cykelns framsteg. Inga anslutningar för matar- eller avloppsvatten behövs, fläkt med snabba kylning, det är bara att koppla in autoklaven och starta. Rostfritt stål, dörr i värmetåligt säkerhetsglas.
  • Inbyggd ånggenerator med element för torrvärme
  • Helt automatiskt stängningssystem med termisk låsanordning för att undvika över-kokning och skydda användaren
  • Framsida i genomskinligt säkerhetsglas och processbelysning (LED): blå, röd, grön
  • Givare som mäter temperaturen inne i flaskorna som standard
  • RS232 och RS485-utgång
Capacity: 25 L (example 5×1 litre laboratory flasks or up to 5 kg instruments or waste).
Fully compliant with DIN 58951 and TRB 402 (thermo locking device)
Certifikat: Uppfyller helt DIN 58951 och TRB 402 (termisk låsanordning)
Observera: Please contact your local Avantor office for clarifying the correct model / features that suit your application.