Ismaskin, flingor
Leverantör: ZIEGRA EISMASCHINEN GMBH
1001001103VCH 1001001103VUK 1001001501VCH 1001001501VUK 1001001502VCH 1001001502VUK 1001002501VCH 1001002501VUK 1001002502VCH 1001002502VUK 1001000301VCH 1001000301VUK 1001003501VCH 1001003501VUK 1001003502VUK 1001000701VCH 1001000701VUK 1001000703VCH 1001001500VCH 1001001500VUK 1001002500VCH 1001002500VUK 1001003502VCH 1001000703VUK 1001000700VCH 1001000700VUK 1001003500VCH 1001003500VUK
474-0062EA 63875 SEK
474-0062 474-0063 474-0064 474-0065 474-0066 474-0068 474-0070 474-0071 474-0072 474-0073 474-0074 474-0075 474-0078 474-0079 474-0081 474-0082 474-0083 474-0084 474-0121 474-0122 474-0123 474-0124 474-0080 474-0085 474-0127 474-0128 474-0125 474-0126
Ismaskin, flingor
Ismaskiner
Ice machines for small and moderate requirements with storage and other accessories, perfect for hospitals and laboratories. Ziegra ice has the ideal temperature of −0,5 °C, which means it never freezes together - even during prolonged storage, it always remains granular and free flowing. Chip ice is hygienic due to its closed water system and can be made from demineralised or tap water.
  • Den statiska förångare hindrar läckage av kylmedia
  • Olika storlekar av is finns, standard och mikro (ange önskad storlek vid beställning)
  • Kompakt design och låg bullernivå
  • Automatisk avstängning när bingen är full, automatisk uppstart när is tas bort
Två istyper vid för varje modell:
Ziegra StandardIce smälter långsamt och är perfekt för medicinska applikationer och konservering.
Ziegra MicroIce ger snabb men försiktig nedkylning till 0 °C, t.ex. för provrör eller när den tillsätts till vätskor.
Hölje och binge i rostfritt stål.
Ziegra Micro-Ice as an option, provides quick but gentle cooling to 0 °C, e.g. for test tubes or when added to liquids.
Beställningsinformation: Modellerna ZBE30-10, ZBE70-35, ZBE110-35 har en inbyggd binge. De andra modellerna säljs utan binge som beställs separat
Leveransinformation: Levereras med alla monteringsbeslag.
Observera: Ice storage bin must be ordered separately.