Molekylviktsmarkörer för proteiner och peptider
Leverantör: Cytiva
17-0445-01 17-0446-01
17-0445-01EA 3975 SEK
17-0445-01 17-0446-01
Molekylviktsmarkörer för proteiner och peptider
Elektroforesreagens Molekylära viktmarkörer
För att fastställa molekylvikten hos okarakteriserade proteinprover med precision vid jämförelse med noga utvalda standarder.
  • Klara och tydligare band för enkel mätning av migreringsavstånd
  • Band kan visualiseras genom användning av infärgningar som Deep Purple™-totalproteinfärgning, Coomassie®-klarblå eller silverinfärgning
Beställningsinformation: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.