Handskar, värmeresistenta, Clavies® handskar för biologiskt riskarbete i autoklav
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
H132010000 H132010001
112-1990EA 1200 SEK
112-1990 112-1991
Handskar, värmeresistenta, Clavies® handskar för biologiskt riskarbete i autoklav
Handskar
These soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are superb for handling hot objects out of the autoclave or oven, or for other heat protection in the lab, school or industry. Shield hands and forearms when unloading the autoclave.
  • Klar, orange färg för omedelbar identifiering och synlighet
  • Värmetåliga till 232 °C
  • Finns med längre manschett (28 cm), idealisk för användning i större autoklaver
  • Konstruktion med frotté, kan maskintvättas och torkas i tumlare