Kombinationsförpackningar för Western blotting, Amersham ECL™ Plex™
Leverantör: Cytiva
Amersham ECL Plex™-kombinationsförpackning för Western blotting erbjuder ett komplett system för fluorescerande Western blotting med förbättrad sammansättnings-Cy3-konjugat för lägre bakgrund.
Leveransinformation: Varje förpackning innehåller reagenser för minst 1000 cm² membran: ECL Plex™-get-?-mus-IgG-Cy3, 150 µg; ECL Plex™-get-?-kanin-IgG-Cy5, 150 µg; ECL Plex™ fluorescenta Rainbow™-markörer, 120 µl; Hybond ECL™, 10×10 cm, 10 ark eller Hybond™-LFP, 20×20 cm, 3 ark.