Analys av DNA-klyvningsmönster vid behandling med Eco RI
Leverantör: EDVOTEK
112 112-C
EDVO112EA 1325 SEK
EDVO112 EDVO112-C
Analys av DNA-klyvningsmönster vid behandling med Eco RI
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial biologi Genetics Learning Activities
Ready-to-Load™-sats för introduktion av hur restriktionsenzymer används som ett verktyg för att klyva lambda-DNA vid specifika nukleotidsekvenser.
  • För 6 labgrupper
Also required: Electrophoresis tank, power supply, micropipettes (5 to 50 µl adjustable or 40 µl fixed volume) with tips, and a white light box is recommended.
Leveransinformation: Kit includes instructions, Ready-to-Load™ DNA samples, agarose powder, practice gel loading solution, electrophoresis buffer, InstaStain® DNA stain, 1 ml calibrated drop pipette, 100 ml graduated cyclinder and microtipped transfer pipettes.