Molekylviktsmarkörer, Amersham ECL™ Plex™ fluorescerande Rainbow™-markörer
Leverantör: Cytiva
RPN851E RPN850E
RPN851EEA 3450 SEK
RPN851E RPN850E
Molekylviktsmarkörer, Amersham ECL™ Plex™ fluorescerande Rainbow™-markörer
Elektroforesreagens Molekylära viktmarkörer
Amersham ECL™ Plex™ fluorescerande Rainbow™-markörer är proteinmolekylviktsmarkörer optimerade för användning med ECL™ Plex™-detektionssystem för Western-blotting. De är utformade för att ge synliga markörband på geler och membran samt fluorescerande bilder med hjälp av Cy3- och Cy5-kanaler.
  • Brett färgspektra för lättare bandidentifiering
  • Skarpare och intensivare band på geler och blottar
  • Bruksfärdig lösning