Restriktionsenzymer, Dryzymes®
Leverantör: EDVOTEK
715 716 717
EDVO715EA 1100 SEK
EDVO715 EDVO716 EDVO717
Restriktionsenzymer, Dryzymes®
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial biologi Biochemistry Learning Activities
De tre oftast använda restriktionsenzymerna är Eco RI, Bam HI och Hind III. Varje enzym katalyserar klyvning vid en definierad bassekvens. Alla enzymer är frystorkade och innehåller 1 500 enheter. En enhet är den mängd enzym som krävs för klyvning av 1,0 µg lambda-DNA på 60 minuter vid 37 °C i en reaktionsblandning om totalt 50 µl.