Metylenblått, InstaStain® DNA stain, för elektrofores
Leverantör: EDVOTEK
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
2003 2004
EDVO2003EA 1900 SEK
EDVO2003 EDVO2004
Metylenblått, InstaStain® DNA stain, för elektrofores
Metylenblått
InstaStain® metylenblått-ark färgar geler på några minuter, och ger jämn och högkvalitativ gelfärgning med utmärkta resultat för fotografering. De är miljövänliga eftersom det blir små mängder flytande och fast avfall.
They are environmentally friendly, avoiding large amounts of liquid stain and waste disposal.
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Smältpunkt: 180
MDL Number: MFCD00150008
CAS nummer: 61-73-4
Merck Index: 12,06137