Kolesteroldiagnostik
Leverantör: EDVOTEK
118 118-C
EDVO118EA 1325 SEK
EDVO118 EDVO118-C
Kolesteroldiagnostik
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial biologi Genetics Learning Activities
Gentester kan användas till att identifiera individer med en genetisk sjukdom som ger förhöjda kolesterolvärden och kan vara kolesterolvärden. Studenterna kan se hur man utför gentester och får lära sig om DNA-elektrofores.
  • För 6 labgrupper
Behövs också: elektroforesutrustning, strömkälla, mikropipetter (5 till 50 µl justerbara eller 40 µl fast volym) med spetsar, en ljuslåda med vitt ljus rekommenderas också.
Leveransinformation: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), Ready-to-Load™-DNA-prover, agarospulver, gelladdningslösning för övning, elektroforesbuffert, InstaStain®-DNA-färgämne, 1 ml kalibrerad droppipett, 100 ml graderad mätcylinder samt pipetter med mikrospetsar.