Mikropipetter med variabel volym
Leverantör: EDVOTEK
589 590 591 589-1 589-2 591-1 592-1 593-1
613-1356EA 1275 SEK
613-1356 613-1359 613-1360 613-1357 613-1358 613-1361 613-1362 613-1363
Mikropipetter med variabel volym
Pipetter Automatpipetter
Robusta handhållna pipetter med volymer från 0,1 till 5 000 µl. De är enkla att använda, exakta samt tar vanliga mikropipettspetsar.
  • Enkel volyminställning genom vridning av överdelen
  • Lättviktsdesign och spetsavkastare ger snabb och enkel användning
  • Verktyg och instruktioner för självkalibrering medföljer