Enkanalspipetter, MiniPipets med fast volym
Leverantör: EDVOTEK
585 586 588 586-1 587-2 588-1 588-2 588-3 588-4
613-1345EA 150 SEK
613-1345 613-1346 613-1351 613-1347 613-1350 613-1352 613-1353 613-1354 613-1355
Enkanalspipetter, MiniPipets med fast volym
Pipetter Automatpipetter
Mikropipetter som tar vanliga pipettspetsar. Behöver ej kalibreras, det är i princip omöjligt att mäta upp fel volym.
  • Färgkodade
  • Robusta och lättanvända
  • Hög precision