Horisontell elektrofores
Leverantör: EDVOTEK
500 502 504
732-1417EA 4125 SEK
732-1417 732-1419 732-1420
Horisontell elektrofores
Elektroforessystem Horisontell gelelektroforessystem
Capable of running one or two groups of student samples at the same time and producing excellent results in 30 to 40 minutes.
  • Injektionsgjutet hölje utan skarvar
  • Lock med säkerhetsspärr
  • Korrosionsbeständiga platinaelektroder
  • Säkerhetsisolerade elledningar
  • Nivåjusterbara fötter