Kaliumkarbonat, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 260 SEK
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Kaliumkarbonat, vattenfri 99%
Kaliumkarbonat
Formel: K₂CO₃
Smältpunkt: 891 °C
Densitet: 2,43 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011382
CAS nummer: 584-08-7