Svavelsyra
Leverantör: Merck
84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 2530 SEK
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Svavelsyra
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9