Amersham ECL Direct Labeling and Detection System, Cytiva
Leverantör: Cytiva
RPN3000 RPN3001
RPN3000EA 10450 SEK
RPN3000 RPN3001
Amersham ECL Direct Labeling and Detection System, Cytiva
Elektroforesreagens Western Blotting Reagents
ECL Direct Nucleic Acid Labeling and Detection Systems are based on the direct labeling of DNA or RNA probes with horseradish peroxidase (HRP) in a simple 20 minute chemical reaction. The resulting probe can be used without purification. Detection is achieved by generation of light via the HRP-catalyzed breakdown of luminol.
  • Konsekventa resultat med en kombination av starka signaler och mycket låga bakgrunder
  • Blotten behöver inte dras av före omsondering, vilket sparar tid, minskar skadorna på membranet och minimerar exponeringen för farliga kemikalier
  • Mindre än 4 timmar från probmärkning till detektion i tillämpningar med hög målmängd utan steg som inbegriper antikroppar
Leveransinformation: Varje system innehåller tillräckligt med reagenser för att märka 5 till 10 µg nukleinsyra och detektera 2 000 till 4 000 cm² membran (beroende på vilken produkt man beställer): ECL™ märkningsreagens, tvärbindare, kontroll-DNA, blockeringsmedel, ECL™ detektionsreagenser och ECL™ Gold hybridiseringsbuffert.