5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC55719-250MG PC55719-1G
APOSPC55719-250MGEA 2925 SEK
APOSPC55719-250MG APOSPC55719-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₄Br₂F₄O
MW: 363.92907 g/mol
MDL Number: MFCD32899475
CAS nummer: 2168316-92-3
UN: 3261