2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR61547-250MG OR61547-1G
APOSOR61547-250MGEA 2250 SEK
APOSOR61547-250MG APOSOR61547-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClIO
CAS nummer: 2090983-53-0