N-Methylmorpholine-N-oxide 50% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 410 SEK
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% i vattenlösning
N-Methylmorpholine-N-oxide
Formel: C₅H₁₁NO₂
Kokpunkt: 119 °C
Densitet: 1,12
MDL Number: MFCD00005947
CAS nummer: 7529-22-8