6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR70313-250MG OR70313-1G
APOSOR70313-250MGEA 1300 SEK
APOSOR70313-250MG APOSOR70313-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel: C₁₀H₅BrN₂O
MW: 249,0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862643
CAS nummer: 147689-08-5