4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H61502.14 H61502.22
H61502.14EA 5075 SEK
H61502.14 H61502.22
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃H₃FO₃
Kokpunkt: 212 °C
Smältpunkt: 18…23 °C
Flampunkt: >102 °C(216 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06247543
CAS nummer: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5