Akrylsyra 99% stabilised
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Propensyra
Stabilization: med hydrokinon Monometyltetraklordifenylmetan eter ∼200 ppm
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 630 SEK
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Akrylsyra 99% stabilised
Akrylsyra
Formel: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Kokpunkt: 138…139 °C
Smältpunkt: ca 13 °C
Densitet: 1,051
Flampunkt: 54 °C(130 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004367
CAS nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,130