Dimethyl succinate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.44002.0100
8.44002.1000
8.44002.0100EA
315
SEK
8.44002.0100
8.44002.1000
Dimethyl succinate för syntes, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Formel:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Kokpunkt: 200 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 18…19 °C Densitet: 1,117 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008466 CAS nummer: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |