2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1) ≥97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7032-1G OR7032-5G
APOSOR7032-1GEA 260 SEK
APOSOR7032-1G APOSOR7032-5G
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1) ≥97%
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1)
Formel: C₁₂H₉Cl
Kokpunkt: 274 °C
Smältpunkt: 32-34 °C
CAS nummer: 2051-60-7